Acide sulfurique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 95032.1000
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer:0.00995 - 0.01005 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:98.08 g/mol
Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
Numéro CAS:7664-93-9
Formule:H₂SO₄
Numéro MDL:MFCD00064589