Acide sulfurique 0.005 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30147.408
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Sac placé dans une boîte (Cubitainer)
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Specifications
Specification Test Results
- undefined:0.00499 - 0.00501 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589