Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4695.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:LDPE ampoule
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
- Info cdt:50 ml
Specifications
Specification Test Results
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Specification Test Results
About this item
:
:158.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499