Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse
Catalog # MOLEM34169776
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548