Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 31952.293
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.1996 - 0.2004 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:>105 °C (1013 hPa)
Densité:1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548