ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Irritant
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHP711.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Irritant
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHP711.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:∼105 °C (1013 hPa)
Density:1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
 :GHS07
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548