Cuves de coloration, Schiefferdecker
Cuves de coloration conformément à Schiefferdecker, 70×86×51 mm
N° de catalogue BRND474410
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Made of transparent PMP.
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.
Spécifications
- Désignation:Cuves de coloration conformément à Schiefferdecker
- l×p×h:70×86×51 mm