ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 31769.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 31769.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.03992 - 0.04008 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :40 g/mol
Density:1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548