Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
1.09142.0500
: Merck
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
- Form:liquid
- Amount-of-substance concentration:0.01990 - 0.02002
- Measurement uncertainty:+ / - 0.00006
- Traceability:NIST SRM
:
:40 g/mol
:1 g/cm³ (25 °C)
:Température ambiante
:1824
:8,II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:215-185-5
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548