Acide nitrique 10 mol/l (10 N), Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Catalog # 1.00630.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Assay (HNO₃):48.0 - 50.0 %
- Melting Point:-28 °C
- Boiling Point:120 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:9.4 hPa (20 °C)
- Density:1.38 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specification Test Results
About this item
:
:63.01 g/mol
Boiling Pt:120 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–28 °C
Density:1,38 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:GHS05
:GHS06
CAS Number:7697-37-2
Formula:HNO₃
MDL Number:MFCD00011349