Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
N° de catalogue 32061.600
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule en plastique
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (20°C):0.01658 - 0.01675 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:294.18 g/mol
ADR:6.1,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:231-906-6
UN:3287
:GHS06
:GHS08
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7778-50-9
Formule:K₂Cr₂O₇
Numéro MDL:MFCD00011367