Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 98052.296
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- undefined:0.01996 - 0.02004 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
Density:1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
UN:1789
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324