ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 0.01 mol/l (0.01 N)
  ROTHN075.1
 :  Roth Carl
 :  
Acide chlorhydrique 0.01 mol/l (0.01 N)
  ROTHN075.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :1 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-595-7
 :8,III
 :36.46 g/mol
 :1789
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324