Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.5 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 32053.602
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule en plastique
- Cdt:170 mL
- Seq:2515
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C):0.4975 - 0.5025 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
ADR:8,II
:Dose pour préparer 1 l de solution
EINECS:231-639-5
UN:2796
:GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589