ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.05 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Corrosive
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.05 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 32054.605
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.05 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 32054.605
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    60 mL
  • Seq:
    2385
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C):
    0.04975 - 0.05025 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
ADR:8,III
 :Dose pour préparer 1 l de solution
EINECS:231-639-5
UN:3264
 :GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589