ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxyde 1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
  1.09956.0001
 :  Merck
 :  
Sodium hydroxyde 1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
  1.09956.0001
 :  Merck
 :  
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.030 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    14 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
 :
 :40 g/mol
 :∼105 °C (1013 hPa)
 :1.327 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :8,
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :215-185-5
 :1824
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548