Sodium hydroxyde 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09957.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.185 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:∼105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548