Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 32067.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule en plastique
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C):0.0995 to 0.1005 mol/l
- Conforms to BDH 18043:Passes test
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:>105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,II
:Dose pour préparer 1 l de solution
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548