Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4687.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifications
Specification Test Results
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:∼105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,II
:Gestion du changement (MOC) catégorie = N
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548