ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
  1.09971.0001
 :  Merck
 :  
Acide chlorhydrique 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
  1.09971.0001
 :  Merck
 :  
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.1 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
     - 1 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
 :
 :8,
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
 :36.46 g/mol
 :231-595-7
 :1789
 :GHS05
 :GHS07
 :Température ambiante
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324