Sodium chlorure 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.09945.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
- Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.08 g/cm3 (20 °C)
- pH:4.8 (H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
:
:58.44 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477