Acide osmique 4% en solution aqueuse
N° de catalogue ROTH8088.1
Fournisseur: Roth Carl
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:5 mL
- Seq:2210
Spécifications
À propos de cet article
:
:254.23 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:244-058-7
UN:3287
ADR:6.1,II
:GHS06
Numéro CAS:20816-12-0
Formule:O₄Os
Numéro MDL:MFCD00011150