ContactUsLinkComponent
Acide osmique 2% en solution aqueuse
Toxic
Acide osmique 2% en solution aqueuse
Catalog # ROTH7436.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Toxic
Acide osmique 2% en solution aqueuse
Catalog # ROTH7436.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    5 mL
  • Seq:
    2210
Specifications
About this item
 :
 :254.23 g/mol
Storage Temperature:Réfrigérateur
EINECS:244-058-7
UN:3287
ADR:6.1,II
 :GHS06
CAS Number:20816-12-0
Formula:O₄Os
MDL Number:MFCD00011150