ContactUsLinkComponent
Sodium thiosulfate 0,1% en solution aqueuse pour la microbiologie
Catalog # AX011168
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Sodium thiosulfate 0,1% en solution aqueuse pour la microbiologie
Catalog # AX011168
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    50
  • Seq:
    0050
Specifications
About this item
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499