Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
6165.9010
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:10 L
- Seq:5214
- Assay:min. 40.0 %
- Density (g/ml) at 20°C:min. 1.43
- Iron (Fe):max. 5
- Nitrogen Compounds (as N):max. 5
:
:40 g/mol
:119…135 °C (1013 hPa)
:9…10 °C
:1,53 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548