ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
Corrosif
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
Référence L13095.0F
Numéro CAS:  
Corrosif
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
Référence L13095.0F
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2.500 mL
  • Seq:
    2895
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :40 g/mol
Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion:9…10 °C
Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548