Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
6164.9010
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:10 L
- Seq:5214
- Assay:min. 20 %
:
:40 g/mol
:119…135 °C (1013 hPa)
:9…10 °C
:1,53 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548