ContactUsLinkComponent
Hydrogène peroxyde 6% (p/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Hydrogène peroxyde 6% (p/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
  285175C
 :  
undefined
Hydrogène peroxyde 6% (p/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
  285175C
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2 L
  • Seq:
    5086
  • Assay (W/V):
    Min. 6 %
  • Density (20/4):
    About 1.020
  • Cl (Chloride):
    Max. 20 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 1 ppm
 :
 :1,022 g/cm³ (20 °C)
 :34.01 g/mol
 :231-765-0
 :GHS07
 :Température ambiante
 :7722-84-1
 :H₂O₂
 :MFCD00011333