ContactUsLinkComponent
Hydrogène peroxyde 35%, Supelco®
Corrosivo
Irritante
Hydrogène peroxyde 35%, Supelco®
Codice catalogo 1.08556.9025
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Corrosivo
Irritante
Hydrogène peroxyde 35%, Supelco®
Codice catalogo 1.08556.9025
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    25 L
  • Seq:
    5327
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -24 °C
  • Boiling Point:
    110 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    20 hPa (20 °C)
  • Density:
    1.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2 - 4 (H2O, 20 °C)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
Punto di ebollizione:∼107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:< 0 °C
Densità:1.11 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Température ambiante
UN:2014
ADR:5.1 (8),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :34.01 g/mol
EINECS:231-765-0
 :GHS05
 :GHS07
Numero CAS:7722-84-1
Formula:H₂O₂
Numero MDL:MFCD00011333