ContactUsLinkComponent
Hydrogène peroxyde 3% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Hydrogène peroxyde 3% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Référence 23614.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Hydrogène peroxyde 3% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Référence 23614.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    2.5 - 3.5 %
  • Evaporation residue:
    Max. 0.05 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 10 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
 :Stabilisé avec phosphate
 :34.01 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:231-765-0
Numéro CAS:7722-84-1
Formule:H₂O₂
Numéro MDL:MFCD00011333