Acide nitrique 52,5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7697-37-2
:
Formule:HNO₃
Numéro MDL:MFCD00011349
:63.01 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
Résultats des tests de spécification
- Assay:52.5 - 54.0 %
- Density (20/4):1.325 - 1.335
- Heavy metals (as Pb):Max. 20 ppm
- Ignition residue (SO4):Max. 0.02 %
- Cl (Chloride):Max. 10 ppm
- Fe (Iron):Max. 10 ppm
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informations sur l'emballage
spec_VWRC20412.293 spec_VWRC20412.362 spec_VWRC20412.362
Spécification du produit
Frequently Bought Together