Porte-filtres, Pop-Top™ et Swin-Lok™, Whatman™
Ces porte-filtres sont conçu pour la microfiltration et le nettoyage approfondi de petits volumes de liquides à l'aide d'une pression positive.
- Adapté aux membranes gravées Nuclepore et moulées
- Compatible avec une seringue
- Catalog No:
- 515-2361
- 515-2360
- 515-2362
- Surface de filtration:
- 3,9 cm²
- 0,8 cm²
- 13,8 cm²
- Dimensions:
- 35×37 mm
- 27×27 mm
- 60×65 mm
- Connexion d'entrée/de sortie connexions:
- cap: female Luer lock
base: male Luer slip fit - cap: male Luer slip fit
base: female Luer slip fit - cap: female Luer slip fit
base: male 1/4" NPT and 1/4" tubing
- Max. operating pressure:
- 3,5 bar
- 3,5 bar
- 3,5 bar
- Max. operating temperature:
- 38 °C
- 38 °C
- 38 °C
Frequently Bought Together