VWR® EC30, Testeur de conductivité/solides dissous totaux/température °C, étanche
663-0160
- Gamme de température:0,00...+99,5 °C
- Désignation:Testeur de conductivité/°C étanche EC30
- Modèle:EC30
- Exactitude de la températue:±0,5 °C
- Détermination dela température:0,5 °C
- Conformités:IP 67
- Température de référence de conductivité:+25 °C
- Résolution de conductivité:5 µS/0,05 mS/0,10 mS
- TDS - Gamme:0,00 – 10,00 g/L
- TDS - Résolution:0,10 g/L
- Coefficient de température:1,91%/°C
- Cdt:1
Mesure de la conductivité, des solides dissous totaux et de la température avec l'affichage simultané de 2 paramètres.
- Étalonnage sur un ou deux points
- Compensation automatique de la température, sélection automatique de la plage
- Cellule de conductivité remplaçable
- Boîtier étanche IP 67, indicateur de batterie faible
: Fourni avec 8 piles LR44.