ContactUsLinkComponent
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Irritant
Corrosive
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Catalog # M112-500ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Corrosive
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Catalog # M112-500ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • pH @25 °C:
    5.0 – 8.0
Specification Test Results
About this item
 :
 :288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,
 :GHS07
 :GHS05
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175