Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse
Catalog # AMBI9820
Supplier: Ambion
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:250 mL
- Seq:2590
Specifications
About this item
:
:288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175