Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse
Catalog # ROCKMB-015
Supplier: Rockland Immunochemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175