Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, qualité ultra pure
Catalog # E719-100ML
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
Specification Test Results
- Color (APHA):<5
Specification Test Results
About this item
:
:288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
EINECS:205-788-1
:GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175