Cuivre
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Informazioni su questo articolo
- Numero CAS:7440-50-8
- Formula:Cu
- Numero MDL:MFCD00010965
- Molecular Weight:63.55 g/mol
- IndexMerck:13,02545
- Punto di ebollizione:2595 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1083 °C
- Densità:8,94 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Température ambiante
- EINECS:231-159-6
2 varianti
Product Details & Documents
- Numero CAS:7440-50-8
- Formula:Cu
- Numero MDL:MFCD00010965
- Molecular Weight:63.55 g/mol
- IndexMerck:13,02545
- Punto di ebollizione:2595 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1083 °C
- Densità:8,94 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Température ambiante
- EINECS:231-159-6