
Lanthane ≥99.7% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Catalog # 44182.14
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:138.91 g/mol
Boiling Pt:3464 °C (1013 hPa)
Melting Pt:920 °C
Density:∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-099-0
UN:3089
ADR:4.1,II
:Dans une ampoule sous argon
:GHS02
CAS Number:7439-91-0
Formula:La
MDL Number:MFCD00011066