Brome
Brome
Flacon Plastique, 29 mL
N° de catalogue HACH221120
Toxique
Corrosif
Environnement
Fournisseur:   Hach
Brome
N° de catalogue HACH221120
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  7726-95-6
Brome
Flacon Plastique, 29 mL
Numéro CAS:  7726-95-6
Prix
SFr. 39.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 29 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7726-95-6
  • Formule:Br₂
  • Numéro MDL:MFCD00010896
  • Poids moléculaire:159.81 g/mol
  • Index Merck:13,01378
  • Point d'ébullition:58,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–7,2 °C
  • Densité:3,12 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-778-1
  • UN:1744
  • ADR:8,I
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    29 mL
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..