VWR®, Nacelles de pesée jetables
N° de catalogue 611-2249
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- l×p×h:90×90×7 mm
- Cdt:500
Spécifications
À propos de cet article
Ces nacelles PS flexibles présentent des surfaces lisses pour fournir des versements précis avec une perte d'échantillon minimale.
- Bateau peu profond avec un fond large et plat pour résister au basculement
- Plage de température –10 à 70 °C (14 à 158 °F)
- Peut être utilisé avec des analyseurs d'humidité à micro-ondes
- Tous sont conformes à la FDA/de qualité alimentaire
- Biologiquement inerte et résistant aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases
Ces nacelles de pesée robustes sont idéales pour peser des produits solides.