Flacons d'échantillons (PS) avec bouchons clipsables (PE)
Catalog # BRND722060
Supplier: Brand
Specifications
- Ø ext.:24,5 mm
- Capacité:12,00 ml
- Couleur:transparent
- Hauteur:38 mm
- Couleur bouchon:blanc
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Small sample container with white press-on lid.