Boîtes rectangulaires, 1, 4 et 8 compartiments, non traitées, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Les boîtes rectangulaires Thermo Scientific™ Nunc™ à dimensions standard sont optimisées pour la robotique.
La boîte à un puits propose un format de plaque pratique pour la culture cellulaire et est idéale pour les applications de la boîte de Pétri HTS. Les boîtes de quatre et huit puits sont idéales pour la compartimentation des tests, le sondage de plusieurs sous-ensembles de gènes et le lavage des bandes de transfert Western. La boîte de quatre puits peut contenir quatre lames de verre pour le stockage. Ces plaques sont utiles dans tous les domaines de la culture cellulaire, y compris l'augmentation de taille et le clonage.
Spécifications
- Catalog No:
- 734-3301
- 734-3302
- 734-3303
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement