Flacons compte-gouttes avec ensemble de pipette, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
- Adapté pour la distribution de la plupart des acides, bases et alcools
- Bonne résistance à la température
- Manipulation aisée
Distribuer à une vitesse que vous contrôlez, que ce soit au goutte à goutte ou dans un flux, avec les flacons en PE-BD avec compte-gouttes.
Spécifications
- Catalog No:
- NALG2416-0125
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)