Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
4864.
: Avantor
:
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
- Titer (mol/l):0.0099-0.01010
:
:40 g/mol
:∼105 °C (1013 hPa)
:1,327 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548