Pig Pancreatin, Protease, Lipase, Amylase (from Pancreas)
N° de catalogue 1.07130.1000
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique pour solides
- Cdt:1 kg
- N ° CAS.:8049-47-6
- Source:Pancreas
- Species:Pig
- Seq:472
- Environmentally Preferable:
- Conditions de stockage:Refrigerator
- Nom de l'enzyme:Pancreatin, Protease, Lipase, Amylase
- Activité de l'enzyme:Pancreatin 350 FIP-U/g Protease, 6000 FIP-U/g Lipase, 7500 FIP-U/g Amylase