Lugol en solution
Référence 499319OO
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Spécifications
À propos de cet article
:
Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante