Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald dans le methanol, Sigma-Aldrich®
Catalog # 32855-25G
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:0.01 g in 10 ml methanol
- Wavelength (1) (UV):635.0 - 655.0 nm
- Wavelength (2) (UV):512.0 - 532.0 nm
- Extinction (1%/1 cm) (1) (UV):≥1000
- Extinction (1%/1 cm) (2) (UV):≥650
Specification Test Results
About this item
:
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
MDL Number:MFCD00131580