ContactUsLinkComponent
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Irritant
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Référence MOLEM35755821
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Irritant
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Référence MOLEM35755821
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro MDL:MFCD00131580