Sioetch® MT 06/01 MT 25/01, VLSI Selectipur® pour industrie électronique
Catalog # 51152461.
Supplier: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
UN:2922
ADR:8 (6.1),II